Learn More
Sartorius Système d’eau ultra pure Mini Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15535153 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1 l/min
2 l/min
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
15535153 1 l/min 1 pièce
15545153 2 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15535153 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OMAT
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Système d’eau ultra pure conçu pour fournir de l’eau ASTM de type 1 et de type 3. Le système d’eau ultra pure Sartorius arium™ Mini Plus utilise une cartouche de pré-traitement qui associe le carbone activé et l’osmose inverse.
  • Échange du sachet simple en moins de 5 minutes
  • Aucun agent de nettoyage requis
  • Pureté optimisée, grâce à un système fermé, évitant ainsi un biofilm permanent
  • Navigation intuitive dans les menus grâce à un affichage tactile en verre de haute qualité, développé par le biais d’un sondage auprès des clients
  • Produit de l’eau ASTM ultra pure de type 1 (18,2 MOhm) / de l’eau pure de type 3 (8 l/h)
  • Faible encombrement, seulement 28 cm de large
  • Distribution en volume à partir de 50 ml
  • Fournit un débit de 1 litre par minute
  • Navigation intuitive dans les menus
  • Technologie de cuve intégrée
    • Sachet de 5 L en matériau exclusif S71
    • Développé à l’origine pour l’industrie pharmaceutique
    • La qualité et la composition vous permettent de stocker de manière optimale votre eau pré-traitée pour la production d’eau ultra pure de type 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu bactérien <0,1 UFC/ml (avec un filtre final 0,2 μm ou une cartouche d’ultrafiltration terminale)
Feedwater Connector 3/8 in
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit 1 l/min
Type d’eau de production Types 1 et 3
Distributeur à distance Non
Résistivité 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring <10 ppb (< 5 ppb avec une lampe UV à double longueur d'onde)
Carbone organique total <10 ppb
Comprend Cordon d’alimentation
Montage Paillasse
Tension 100/240 V
Production journalière 100 L
Concentration en endotoxines <0,001 EU/ml, avec une cartouche d’ultrafiltration terminale
Type de produit Système de purification de l'eau