Learn More
Sartorius arium™ Module RO (systèmes EDI avancés et Comfort II)
GREENER_CHOICE
Code produit 14891372 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
1 Module RO
2 Modules RO
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
14891372 2 Modules RO -
15679658 1 Module RO 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 14891372 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OCROH2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1586.46€
    1240.00€ / 2 pièces
    Économisez 346.46€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le Module RO est constitué de deux membranes indépendantes dont la conception garantit une installation facile et un fonctionnement fiable. Chaque module contient une membrane d’osmose inverse basse énergie dans un boîtier en polypropylène pour l’eau d’alimentation, l’eau de produit et les eaux usées. Ensembles de 1 et 2 modules disponibles.
Les modules RO permettent généralement des taux de récupération élevés. Ceci optimise la consommation d’eau tout en conservant au moins jusqu’à 98 % des ions. Grâce au rétrocroisage avec du perméat, les particules et les sels sont retirés de la surface de la membrane. Cela entraîne une durée de vie plus longue et une réduction des coûts de maintenance du système. En outre, cette fonction de rinçage au redémarrage du système permet de distribuer immédiatement de l’eau de haute qualité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Modules d’osmose inverse
À utiliser avec (application) Purification d’eau
Comprend 2 Modules RO
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 30,8 cm
Diamètre (métrique) 7,8 cm
Poids (métrique) 0,468 kg