Learn More
Sartorius arium™ Module RO (systèmes RO avancés et confort I)
Code produit 16343106 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
30,8 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
16343106 30,8 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16343106 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 613CPM4
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les modules RO se composent de deux boîtiers à membrane autonomes conçus pour une installation facile et un service fiable. Chaque module contient une membrane TFC basse énergie. Le boîtier en polypropylène contient des connexions d’alimentation, de perméation et de concentration d’eau avec contrôle interne du débit pour le rinçage des membranes.
Les modules d'osmose inverse sont conçus pour produire jusqu'à 380 litres par jour d'eau de perméat d'osmose inverse. Les membranes TFC à faible énergie nécessitent moins d’énergie (pression) pour produire une quantité d’eau/heure plus élevée que les membranes comparables de même taille. Cela réduit les coûts de fonctionnement en consommant moins d’énergie électrique.
Les modules d'osmose inverse produisent généralement une récupération de perméat supérieure à 50 %, ce qui permet d'économiser l'eau tout en assurant un rejet de sel de 99 % ou plus. Chaque fois que les systèmes s’éteignent avec un réservoir plein, les membranes d’osmose inverse sont rincées avec de l’eau de perméat. Le rinçage en arrière avec de l’eau de perméat RO élimine les particules et les sels formant une échelle potentielle de la surface de la membrane, favorisant ainsi une durée de vie plus longue et réduisant l’entretien du système.
Cette opération de rinçage arrière permet de stocker les membranes RO dans de l’eau de perméat RO au lieu de l’eau d’alimentation ou de l’eau de réseau entre les opérations de service, ce qui prolonge la durée de vie de la membrane. Au démarrage, le système produira de l’eau de perméat de meilleure qualité par rapport aux systèmes conventionnels qui stockent les membranes dans l’eau d’alimentation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Arium Advance RO, Arium Comfort I, Arium 61316/61215
Type Modules d’osmose inverse
À utiliser avec (application) Purification d’eau
Matériau Boîtier en polypropylène, membrane en polyamide
Hauteur (métrique) 30,8 cm
Diamètre (métrique) 7,8 cm
Poids (métrique) 0,468 kg