Learn More
Sartorius Ensemble d’extension pour tubulure Arium™
Code produit 17214233 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Arium Station intelligente Ultrapure Eau
Eau pure Arium™ Smart Station
Conditionnement:
1 unité
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17214233 Arium Station intelligente Ultrapure Eau 1 unité
17204233 Eau pure Arium™ Smart Station 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17214233 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OATESUP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    228.00€ / 1 pièces
    Économisez 29.00€
    11% de réduction
Expédition estimée: 13-11-2026
Ensemble d’extension (4 m) pour Arium™ Smart Station, utilisé pour l’extension simple de la connexion entre l’Arium™ Smart Station et le système d’eau connecté
  • Ensemble de tubulure étendu utilisé pour l’eau ultra-pure et pure de la Smart Station pour l’extension simple du kit de tubulure standard fourni
  • La plage de fonctionnement peut facilement être augmentée de 2 à 4 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Arium Station intelligente Ultrapure Eau
Type Tubes