Learn More
Sartorius Kit de cartouches pour système d’eau arium™
Code produit 14861412 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
arium™ Systèmes DI Pro/Basic/611
arium™ Systèmes Pro/611 UF
arium™ Systèmes Pro/611 VF ou UV
arium™ Systèmes avec alimentation en eau du robinet
Type:
Kit analytique
Kit biologique
Kit universel
Kit élémentaire
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type Conditionnement
14861412 arium™ Systèmes Pro/611 VF ou UV Kit analytique -
14881372 arium™ Systèmes Pro/611 UF Kit biologique 1 pièce
14841382 arium™ Systèmes DI Pro/Basic/611 Kit élémentaire 1 pièce
11747474 arium™ Systèmes avec alimentation en eau du robinet Kit universel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
*Les cartouches d’eau du robinet ne doivent être utilisées qu’après vérification des spécifications de l’eau d’alimentation et après consultation avec le/la responsable Sartorius™ spécialiste des applications.
Code produit 14861412 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OAPACK
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
*Les cartouches d’eau du robinet ne doivent être utilisées qu’après vérification des spécifications de l’eau d’alimentation et après consultation avec le/la responsable Sartorius™ spécialiste des applications.
Produisez de l’eau ultra-pure au-delà de la norme ASTM Type 1. Le kit de cartouches pour système d’eau de l’arium Sartorius™ est conçu pour être installé dans des systèmes arium™ Pro, Basic ou 611. Chaque kit de consommables comprend une cartouche de prétraitement et de polissage. Les kits sont spécifiquement formulés pour chaque système particulier.
arium™ Les systèmes de purification d'eau (séries Pro, Basic et/ou 611) sont conçus pour produire l'eau de laboratoire la plus pure du secteur, avec des spécifications qui dépassent les normes. ASTM Norme de type 1. Les kits de cartouches sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité, avec une conception avancée pour produire des résultats cohérents et reproductibles.
  • Qualité exceptionnelle des milieux de purification
    • Optimisé pour éliminer les contaminants organiques et inorganiques
    • Carbone actif hautement poreux associé à des résines échangeuses d’ions efficaces
    • Produit de l’eau dont la teneur en carbone organique total (COT) est la plus faible pour les systèmes utilisant la technologie ultraviolet (UV)
  • Spécialement conçu pour que l’eau coule de haut en bas
    • Le flux par rapport au milieu échangeur d’ions empêche la séparation de la résine à lit mélangé
    • Permet une utilisation complète de chaque cartouche sans milieu perdu
    • Garantit une longue durée de vie des cartouches avec des performances inégalées
  • Kits de deux cartouches :
    • Cartouche de prétraitement
    • Cartouche de polissage
  • Spécialement formulé pour des besoins particuliers arium™ systèmes :
    • Kit d’analyse pour systèmes VF ou UV
    • Kit biologique pour systèmes UF
    • Kit environnemental pour systèmes DI
    • Kit universel pour systèmes alimentés en eau du robinet*
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM de type 1
Capacité À 18,2 MΩ x cm d’eau ultra pure : 1,25
Source d’eau d’alimentation Prétraité
Matériau Polypropylène
Purification Method Échange d'ions, charbon actif
Type de résine Résine échangeuse d’ion et de charbon actif à lit mixte
À utiliser avec (application) Standard, culture cellulaire et chromatographie
À utiliser avec (équipement) arium™ Systèmes Pro/611 VF ou UV
Comprend Cartouche de pré-traitement et de polissage
Type Kit analytique
Dimensions (L x l x H) 450 x 230 x 160 mm (lxPxH)