Learn More
Thermo Scientific™ Plaque PCR Armadillo, 384 puits, bleue, puits blancs
Description
Les plaques PCR Thermo Scientific™ Armadillo allient la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine pour offrir des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Les plaques PCR Armadillo Thermo Scientific allient la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine pour offrir des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Elles sont disponibles en formats 96 et 384 puits, en plusieurs couleurs, et peuvent être commandées avec un code-barres standard 128 ou un code-barres personnalisé. Tous les formats sont disponibles avec des puits transparents ou blancs ; choisissez des puits blancs pour des résultats qPCR supérieurs. Le cadre résistant aux variations spécialement conçu et les options de formats multiples font des plaques PCR Armadillo le choix idéal pour la PCR à haut débit et la manipulation automatisée.
- Cadre en polycarbonate pour un thermocyclage résistant aux variations
- Stabilité mécanique améliorée pour la manipulation robotique
- Puits en polypropylène à paroi fine pour un transfert de chaleur optimal
- Forme de puits optimisée pour une récupération maximale des échantillons
- Caractère alphanumérique plat et conception de puits à bord surélevé pour une amélioration du thermoscellage
- Le plateau transparent permet une visibilité facile des puits
- Plusieurs options de couleur de cadre, toutes disponibles dans les puits transparents (pour PCR) et blancs (pour qPCR)
- Volume de puits maximal de 40 μl
- Volume utile maximum : 25 μl
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Conditionnement | 50/plaque |
| Gamme de produits | Armadillo |
| Couleur | Bleu, Blanc |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs |
| Type de jupe | À jupe |
| Matériau | PC, PP |
| Volume (métrique) du puits | 40 μl |
| Afficher plus |
Ce produit est vendu sous licence par Eppendorf AG.