Learn More
Thermo Scientific™ Plaque PCR transparente à profil bas à 96 puits Armadillo, puits blancs - PROMO
Description
- La jupe transparente —facilite la visualisation des liquides et améliore les capacités d'empilage dans les systèmes de manutention automatisés.
- Empreinte ANSI:SBS. —Avec sa jupe rigide en polycarbonate, ANSI Son encombrement assure une compatibilité totale avec les systèmes robotiques pour les applications à haut débit.
- Conception de cadre semi-jupe en polycarbonate thermostable. —Résistance à la déformation lors des cycles thermiques et stabilité mécanique accrue pour la manutention robotisée.
- Puits à fond en U à parois —minces : transfert de chaleur optimal et récupération maximale des échantillons
- Lettrage alphanumérique en retrait. —Cadre intégré et conception optimisée pour une meilleure thermoscellage.
- Sa conception compacte permet —un transfert de chaleur maximal et une évaporation minimale lors de l'utilisation d'échantillons de faible volume (200).μL volume de travail). Compatible avec Roche LightCycler™ 480 systèmes PCR en temps réel
- Disponible en puits transparents et blancs. —Assure une sensibilité maximale pour toutes les réactions PCR/qPCR.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | BioRad CFX96™, Bio-Rad CFX96 Touch™ , Roche LightCycler 480, Eppendorf MasterCycler RealPlex |
| Nbre de puits | 96 |
| À utiliser avec (application) | qPCR / PCR en temps réel |
| Compatibilité des plaques | L’empreinte ANSI garantit une compatibilité totale avec les systèmes robotiques pour les applications à haut débit |
| Quantité | 25 plaques |
| Couleur du puits | Blanc |