Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo™ Low-Profile PCR Strip Plate, 96 well, clear
Code produit 17394473 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 plates
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17394473 25 plates 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17394473 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB2696
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Les plaques à barrettes PCR à 96 puits à profil bas Thermo Scientific Armadillo sont le nec plus ultra des plastiques PCR de haute performance.Elles allient la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine pour fournir des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
  • La plaque à barrettes PCR à profil bas de 96 puits Armadillo associe la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine
  • Les plaques offrent des performances de cyclage thermique supérieures dans toutes les conditions sans déformation
  • Structure en polycarbonate semi-jupe thermostable pour une résistance à la déformation pendant le cycle thermique et une stabilité mécanique améliorée pendant la manipulation robotique
  • Cassable en barrettes de 8 tubes pour s’adapter à un nombre variable d’échantillons et minimiser les déchets.
  • La jupe transparente facilite la visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisés
  • L’empreinte ANSI:SBS garantit une compatibilité totale avec les systèmes robotiques pour les applications à haut débit.
  • Puits à fond en U à paroi fine pour un transfert de chaleur optimal et une récupération d’échantillons maximale
  • Caractères alphanumériques noirs pour une identification facile des puits
  • Conception de cadre et de puits intégrée pour un meilleur thermoscellage
  • Conception à profil bas pour un transfert de chaleur maximum et une évaporation minimale avec des échantillons à faible volume (200 μl de volume de travail)
  • Compatible avec les systèmes de PCR en temps réel Roche LightCycler™ 480
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
BreakApart Oui
Array 8 x 12
Conditionnement 25 plaques
Gamme de produits Armadillo
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque PCR
À utiliser avec (équipement) Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleur
Type de jupe Semi
Matériau Polycarbonate, Polypropylène
Volume (métrique) des puits 0,2 mL
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,1 mL
Type de puits U
Quantité 25 plates
Vitesse de réaction Profil bas
Couleur du puits Transparent