Learn More
Thermo Scientific ABgene Armadillo PCR Plate, 96-well, clear, semi-skirted, clear wells
Code produit 15301702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 plates
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15301702 25 plates 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15301702 Fournisseur Thermo Scientific ABgene Code fournisseur AB2596
Offres à durée limitée sur une sélection d'articles indispensables en biologie moléculaire
Utilisez le code promo 27945
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les plaques PCR Thermo Scientific™ Armadillo™ transparentes 96 puits à demi-jupe offrent les plus hautes performances du plastique PCR.
Les plaques PCR Thermo Scientific™ Armadillo™ transparentes 96 puits à demi-jupe offrent les plus hautes performances du plastique PCR. Alliant la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine, la plaque Armadillo offre des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Les plaques avec code-barres (nº cat. BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596) sont conçues pour les applications de PCR et de qPCR robotisées et à haut débit et sont dotées d’un rebord surélevé pour améliorer l’intégrité des joints. Elles sont disponibles avec des puits colorés transparents (BC-2596, BC-2496) et blancs (BC-3596, BC-3496) ainsi qu’avec un code-barres au format standard 128.
Points clés
  • Jupe transparente—Facilite la visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisés
  • Format ANSI:SBS—Grâce à la rigidité de la jupe en PC, le format ANSI garantit une compatibilité totale avec les systèmes robotisés pour des applications à haut rendement
  • Structure à cadre demi-jupe en polycarbonate thermostable—Cycle thermique résistant aux variations de température et stabilité mécanique améliorée dans la manipulation robotique
  • Puits à fond en U à paroi fine—Transfert de chaleur optimal et récupération maximale des échantillons
  • Utilisation de lettres de référence sur grille alphanumérique en retrait—Conception de cadre et de puits intégrée pour un meilleur thermoscellage
  • Disponible dans des puits transparents et de couleur blanche—Garantit le niveau de sensibilité le plus élevé pour toutes les réactions de PCR / qPCR
  • Codes-barres disponibles—Toutes les plaques peuvent être livrées avec des codes-barres standard ou conformes aux spécifications des clients pour des applications entièrement automatisées
Code-barres (références BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596)
Les codes-barres sont le code standard 128 de l’industrie . L’étiquette elle-même peut supporter des températures allant de -196°C à 120°C afin que les codes-barres restent sur la plaque tout au long de votre processus de travail. Également doté d’un revêtement spécial pour éliminer pratiquement tout 'frottement du code pendant la manipulation. Les codes-barres doubles sont situés sur les côtés opposés alpha et numérique de la plaque.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Certifié sans RNase / DNase
Conditionnement 25/plaque
Gamme de produits Armadillo
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque PCR
À utiliser avec (équipement) Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
Type de jupe Semi
Matériau PP
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,2 ml
Quantité 25 plates
Vitesse de réaction Étalon