Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, clear, semi-skirted, low profile, clear wells
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Caractéristiques
• Jupe transparente : facilite la visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisés
• Conforme aux normes ANSI / SBS : grâce à la rigidité de la jupe en polycarbonate, le format ANSI garantit une compatibilité totale avec les systèmes robotisés pour des applications à haut débit
• Structure à cadre en polycarbonate thermostable : cycle thermique résistant aux déformations et stabilité mécanique améliorée dans la manipulation robotique
• Puits à fond en U à paroi fine : transfert de chaleur optimal et récupération maximale des échantillons
• Utilisation de lettres de référence sur grille alphanumérique en retrait : conception de cadre et de puits intégrée pour un meilleur thermoscellage
• Conception à profil bas : permet un transfert de chaleur maximal et une évaporation minimale lors de l’utilisation d’échantillons à faible volume (volume utile de 200 µl). Compatibles avec les systèmes de PCR en temps réel Roche LightCycler™ 480
• Disponibles dans des puits transparents et blancs : garantit le niveau de sensibilité le plus élevé pour toutes les réactions PCR / qPCR
• Code-barres disponible : toutes les plaques peuvent être fournies avec un code-barres standard ou conformes aux spécifications du client pour les applications entièrement automatisées
Applications
• PCR
Produits associés
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
• Jupe transparente : facilite la visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisés
• Conforme aux normes ANSI / SBS : grâce à la rigidité de la jupe en polycarbonate, le format ANSI garantit une compatibilité totale avec les systèmes robotisés pour des applications à haut débit
• Structure à cadre en polycarbonate thermostable : cycle thermique résistant aux déformations et stabilité mécanique améliorée dans la manipulation robotique
• Puits à fond en U à paroi fine : transfert de chaleur optimal et récupération maximale des échantillons
• Utilisation de lettres de référence sur grille alphanumérique en retrait : conception de cadre et de puits intégrée pour un meilleur thermoscellage
• Conception à profil bas : permet un transfert de chaleur maximal et une évaporation minimale lors de l’utilisation d’échantillons à faible volume (volume utile de 200 µl). Compatibles avec les systèmes de PCR en temps réel Roche LightCycler™ 480
• Disponibles dans des puits transparents et blancs : garantit le niveau de sensibilité le plus élevé pour toutes les réactions PCR / qPCR
• Code-barres disponible : toutes les plaques peuvent être fournies avec un code-barres standard ou conformes aux spécifications du client pour les applications entièrement automatisées
Applications
• PCR
Produits associés
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, profil bas, puits blancs, code-barres
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Conditionnement | 25/plaque |
| Gamme de produits | Armadillo |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs |
| Type de jupe | Semi |
| Matériau | PC, PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |