Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR Strip Plate, 96 well, clear
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
- La plaque à barrettes PCR de 96 puits Armadillo associe la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine
- Les plaques offrent des performances de cyclage thermique supérieures dans toutes les conditions sans déformation
- Structure en polycarbonate semi-jupe thermostable pour une résistance à la déformation pendant le cycle thermique et une stabilité mécanique améliorée pendant la manipulation robotique
- Cassable en barrettes de 8 tubes pour s’adapter à un nombre variable d’échantillons et minimiser les déchets.
- La jupe transparente facilite la visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisés
- L’empreinte ANSI:SBS garantit une compatibilité totale avec les systèmes robotiques pour les applications à haut débit.
- Puits à fond en U à paroi fine pour un transfert de chaleur optimal et une récupération d’échantillons maximale
- Caractères alphanumériques noirs pour une identification facile des puits
- Conception de cadre et de puits intégrée pour un meilleur thermoscellage
- Compatible avec les systèmes de PCR en temps réel Roche LightCycler™ 480
Spezifikation
Spezifikation
| Code-barres | Aucun code-barres |
| BreakApart | Oui |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 25 plaques |
| Gamme de produits | Armadillo |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleur |
| Type de jupe | Semi |
| Matériau | Polycarbonate |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?