Learn More
ARN-3236, MedChemExpress
Code produit 16471227
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471227 50 mg
16495746 100 mg
16427717 5 mg
16404988 10 mg
16400156 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16471227 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY120856
MedChemExpress ARN-3236 is an oral active and selective inhibitor of salt-inducible kinase 2 (SIK2), with IC50s of <1 nM, 21.63 nM and 6.63 nM for SIK2, SIK1 and SIK3, respectively. Has anti-cancer activity.
ARN-3236 is an oral active and selective inhibitor of salt-inducible kinase 2 (SIK2), with IC50s of <1 nM, 21.63 nM and 6.63 nM for SIK2, SIK1 and SIK3, respectively. Has anti-cancer activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau ARN-3236
CAS 1613710-01-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H16N2O2S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (297.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(C2=CNC3=NC=CC(C4=CSC=C4)=C32)C(OC)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 336.41
Poids de la formule 336.41
Pourcentage de pureté 98.12%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease