Learn More
Arprinocide, TRC
Code produit 17994535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994535 50 mg 50mg
17931295 100 mg 100mg
17963105 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17994535 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA73550050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55779-18-5
Formule moléculaire C12 H9 Cl F N5
Poids moléculaire (g/mol) 277.68
Synonyme 9-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-9H-purin-6-amine, 6-Amino-9-(2-chloro-6-fluorobenzyl)purine, Arpocox, Arprinocid, MK 302
Nom IUPAC 9-[(2-chloro-6-fluorophényl)méthyl]purine-6-amine
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2Cc3c(F)cccc3Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Arprinocid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H9ClFN5/c13-8-2-1-3-9(14)7(8)4-19-6-18-10-11(15)16-5-17-12(10)19/h1-3,5-6H,4H2,(H2,15,16,17)
Poids de la formule 277.0531