Learn More
Thermo Scientific™ ArrayScan™ Liquid Handling Module
Code produit 15963763 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15963763 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15963763 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N010117B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le module de manipulation de liquides Thermo Scientific™ ArrayScan™ est conçu pour fonctionner avec le module de cellules vivantes Thermo Scientific™ ArrayScan™, ce qui accroît la flexibilité de la plateforme pour l’analyse des états cellulaires complexes des cellules.
Le module de manipulation de liquides ArrayScan dispose de fonctionnalités permettant d’aspirer, de distribuer et de mélanger à partir de quatre emplacements de platine. Le module est capable d’aspirer et de distribuer à l’aide d’un seul embout à n’importe quel emplacement, créant ainsi un instrument très flexible. Compatible avec les plaques à 6 puits, 8 puits, 24 puits, 96 puits et 384 puits, le module de manipulation des liquides ArrayScan utilise des embouts jetables avec une plage de volumes de distribution de 3 à 200 μl.
Caractéristiques du module de manipulation des liquides ArrayScan :
• Compatible avec les plaques à 6 puits, 8 puits, 24 puits, 96 puits et 384 puits, le module utilise des embouts jetables avec une plage de volume de distribution de 3 à 200 μl
• Injection de liquide à partir de n’importe quelle plaque ou récipient (3 plaques et 1 réservoir)
• Bras de pipetage répondant aux normes de l’industrie doté d’une pointe de pipette à usage unique et d’une pompe à seringue pour l’aspiration et le dispense
• Compatible avec tous les modules ArrayScan
• Accès dynamique aux composés et à la plaque d’analyse
• Possibilité de transfert de type “un pour tous” ou “tous pour un”
Comprend :
Module de manipulation de liquides ArrayScan : Module de robot de manipulation de liquides automatisé et à pointe unique pour les lecteurs d’analyse à haute densité (HCA) Thermo Scientific™ ArrayScan™ qui utilise des pointes jetables (détection de niveau de liquide et standard) pour aspirer et distribuer à partir de plusieurs emplacements de boîtes et de chambres à cellules vivantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gamme de produits ArrayScan
À utiliser avec (équipement) Lecteurs HCA ArrayScan
Volume distribué 3 à 200 µl (± 5 % par incrément de 1 µl)
Format Plaques à 6 puits, 8 puits, 384 puits, 24 puits, 96 puits
Compatibilité logicielle Logiciel d’analyse cellulaire Thermo Scientific™ HCS Studio
Environnement d’utilisation Plage de température ambiante admissible pendant le fonctionnement : + 18°C à + 25°C, humidité relative admissible pendant le fonctionnement (sans condensation) : > 75 % (à 30°C)
Dimensions 87,63 cm x 109,22 cm x 74 cm (34,5 po x 43 po x 29 po) (l x H x P)
Poids (métrique) 59 kg
Quantité 1/boîte
Tension 100 V à 240 V
Puissance 150 W (+ 500 W à partir du lecteur ArrayScan)