Learn More
Notrax Tapis d’entrée avec modèle chevrons non directionnels Arrow Trax™
Beschreibung
- Le modèle en chevron non directionnel Arrow Trax™ garantit une action de brossage très efficace, son excellent rapport qualité/prix en fait l’un de nos tapis les plus populaires
- Les fibres aiguilletées sont durables et résistantes à l’écrasement pour une rétention extrême de la saleté, ce qui le rend adapté aux zones de circulation intenses
- Sa semelle robuste en vinyle est résistante à l’humidité et antidérapante et assure une adhérence parfaite au sol
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions (L x l) | 90 x 60 cm |
| Couleur | Charbon |
| Longueur (impériale) | 35 in |
| Longueur (métrique) | 90 cm |
| Matériau | Polyester |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 60 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?