Learn More
ARS-853, MedChemExpress
Code produit 16493797
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493797 50 mg
16443676 25 mg
16440318 5 mg
16431849 1 mg
16407858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493797 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19706
MedChemExpress ARS-853 is a cell-active, selective, covalent KRAS G12C inhibitor with an IC50 of 2.5 μM. ARS-853 inhibits mutant KRAS-driven signaling by binding to the GDP-bound oncoprotein and preventing activation.
ARS-853 is a cell-active, selective, covalent KRAS G12C inhibitor with an IC50 of 2.5 μM. ARS-853 inhibits mutant KRAS-driven signaling by binding to the GDP-bound oncoprotein and preventing activation.
Spécification
Nom chimique ou matériau ARS-853
CAS 1629268-00-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H29ClN4O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (76.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C2(C)CC2)C=C(NCC(N3CCN(C4CN(C(C=C)=O)C4)CC3)=O)C(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 432.94
Poids de la formule 432.94
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease