Learn More
Étalon de spéciation d’arsenic III pour ICP, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep SPEC-AS3M
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| As(+3) | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
| Arsenic III Speciation Standard | |
| 7440-38-2 , 7647-01-0 , 7732-18-5 | |
| Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
| As | |
| RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N | |
| arsenic | |
| 5359596 | |
| Assurance |
| Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
| 0.1, 2.0, 97.9 | |
| 0.1, 2.0, 97.9 | |
| MFCD00085309 | |
| [As] | |
| 74.92 | |
| CHEBI:27563 |
Sécurité et traitement
- 1000 µg/mL Arsenic (III)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.