Learn More
Morceau polycristallin d’arsenic, 2-8 mm (0,08-0,3 po), Puratronic™, 99,99999+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
10g
1g
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372128 1 g 1g
11382128 10 g 10g
11362128 25 g 25g
11352128 100 g 100g
11342128 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11372128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013044.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-38-2
Formule moléculaire As
Poids moléculaire (g/mol) 74.92
Numéro MDL MFCD00085309
Clé InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
CID PubChem 5359596
ChEBI CHEBI:27563
Nom IUPAC arsenic
SMILES [As]
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic polycrystalline lump
Couleur Gris
Note relative au nom 2 to 8mm (0.08 to 0.3 in.)
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1558
Poids de la formule 74.92
Pourcentage de pureté ≥99.99999%
Qualité Puratronic