Learn More
Poudre d’arsenic, 20 mailles, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311148 50 g 50g
11321148 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010101.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-38-2
Formule moléculaire As
Poids moléculaire (g/mol) 74.92
Numéro MDL MFCD00085309
Clé InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
CID PubChem 5359596
ChEBI CHEBI:27563
Nom IUPAC arsenic
SMILES [As]
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic powder
Couleur Noir à Argent
Quantité 50 g
Dimensions de la maille −20 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1558
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Arsenic powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..