Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes avec filtre barrière et insert de recharge, ART™
Description
Obtenez des performances précises et constantes avec les pointes de pipettes avec filtre barrière et insert de recharge Thermo Scientific™ ART™, qui constituent un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants. Les inserts ART sont écologiques offrant des emballages-coques individuels en plastique recyclé, conçus pour être utilisés avec les portoirs à charnières réutilisables ART et créant le système de recharge ART. Les pointes des inserts de recharge se clipsent en toute sécurité dans les portoirs à charnières pour un rechargement efficace.
Caractéristiques
- Pointes stériles certifiées exemptes de RNase, de DNase et apyrogènes
- Disponibles en MicroPoint, à longueur étendue, faible rétention et de conception SoftFit-L™ pour une utilisation avec les pipettes Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Recommandé dans les cas suivants :
- Manipulation de liquides
- Biologie moléculaire
- PCR
- Biotechnologie
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 100 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | ART 100E |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 5,07 cm |
| Déclaration de pureté | Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines |
| Format | Recharge |
| Type de pointe | Micro Point |
| À utiliser avec (équipement) | Universal Fit |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.