Learn More
Thermo Scientific™ Racks à charnière vides ART™ pour pointes de pipettes
Code produit 10349124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyenne
Grand
Conditionnement:
10 pièces
8 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
10349124 Grand 8 pièces
10287524 Standard -
10429844 Moyenne 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10349124 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2008ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.25€
    27.50€ / 8 pièces
    Économisez 3.75€
    12% de réduction
Expédition estimée: 03-03-2027
Économisez un espace précieux dans le laboratoire avec ces racks empilables à charnière à pointe de pipette.
Économisez un espace précieux dans le laboratoire avec les racks empilables à charnière vide pour pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™. Les cônes à filtre ART assurent une protection efficace à 100 % contre les aérosols et la contamination par les liquides. Le loquet avant ferme et se verrouille, garantissant la sécurité permanente du stockage
Caractéristiques :
  • Les cônes à filtre ART assurent une protection efficace à 100 % contre les aérosols et la contamination par les liquides
  • Les racks offrent un accès rapide et facile aux pointes de pipettes, ce qui se traduit par un gain de temps précieux
  • Le loquet avant ferme et se verrouille, garantissant la sécurité permanente du stockage
Certifications :
  • Produits non stériles certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN, d’ATP, d’endotoxines, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR
  • Produits stériles certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN, d’ATP, de biocontamination, d’endotoxines, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR
Recommandé dans les cas suivants :
  • Manipulation de liquides
  • Biologie moléculaire
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Carré
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
Modèle Racks à charnières vides
Conditionnement Rack à charnières, 8 plateaux/sachet, 5 sachets/boîte
Quantité Rack à charnières, 8 plateaux/sachet, 5 sachets/boîte
Dimensions Grand
Type de produit Racks à charnières vides