Learn More
Artefenomel, MedChemExpress
Description
Artefenomel (OZ439) is a synthetic antimalarial agent with the artemisinin pharmacophore. Artefenomel (OZ439) is a long-acting artemisinin-related agent.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Artefenomel |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1029939-86-3 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C28H39NO5 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | OZ439 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 4.2 mg/mL (8.94 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |