Learn More
Artemether, MedChemExpress
Code produit 16452376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452376 500 mg
16419076 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16452376 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0402
MedChemExpress Artemether is an antimalarial for the treatment of resistant strains of falciparum malaria.
Artemether is an antimalarial for the treatment of resistant strains of falciparum malaria.
Spécification
Nom chimique ou matériau Artemether
Forme physique Solid
CAS 71963-77-4
Couleur Off-White
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H26O5
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Dihydroqinghaosu methyl ether Dihydroartemisinin methyl ether SM224
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (335.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@H]1[C@@H](OC)O[C@@]2([H])[C@]34[C@@]([C@H](C)CC[C@]41[H])([H])CC[C@@](O2)(C)OO3
Poids moléculaire (g/mol) 298.37
Poids de la formule 298.37
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research