Learn More
Artemisinin, MedChemExpress
Description
Artemisinin (Qinghaosu), a sesquiterpene lactone, is an anti-malarial drug isolated from the aerial parts of Artemisia annua L. plants. Artemisinin inhibits AKT signaling pathway by decreasing pAKT in a dose-dependent manner. Artemisinin reduces cancer cell proliferation, migration, invasion, tumorigenesis and metastasis and has neuroprotective effects.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Artemisinin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 63968-64-9 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H22O5 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | Qinghaosu NSC 369397 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (177.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.35 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |