Learn More
Artemisitène, TRC
Code produit 30010053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010053 50 mg 50mg
30005820 25 mg 25mg
30006223 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010053 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA77755050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101020-89-7
Formule moléculaire C15 H20 O5
Poids moléculaire (g/mol) 280.32
Synonyme (3R,5aS,6R,8aS,12S,12aR)-Octahydro-3,6-dimethyl-9-methylene-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10(3H)-one, (+)-Artemisitene, Dehydroqinghaosu;
Nom IUPAC (1R,4S,5R,8S,12S,13R)-1,5-diméthyl-9-méthylidène-11,14,15,16-tétraoxatétracyclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadécan-10-un
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2C(=C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
Spécification
Nom chimique ou matériau Artemisitene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H20O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8,10-11,13H,2,4-7H2,1,3H3/t8-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Poids de la formule 280.1311
Pourcentage de pureté >95%