Learn More
Articaine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Articaine |
| CAS | 23964-58-1 |
| Formule moléculaire | C13 H20 N2 O3 S |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 4-Methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, 4-Methyl-3-[2-(propylamino)propionamido]-2-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester (8CI), Articaine, Carticaine |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20N2O3S/c1-5-6-14-9(3)12(16)15-10-8(2)7-19-11(10)13(17)18-4/h7,9,14H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16) |
| SMILES | CCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC |
| Nom IUPAC | 4-méthyl-3-[2-(propylamino)propanoylamino]thiophène-2-carboxylate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 284.37 |
| Poids de la formule | 284.1195 |