Learn More
AS 19
Code produit 15466269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466269 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15466269 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64218.MA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Un agoniste puissant du récepteur 5-HT7
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau AS 19
CAS 1000578-26-6
Couleur Jaune
Formule moléculaire C18H25N3
Numéro MDL MFCD08669663
Quantité 10 mg
Synonyme as-19 drug, d0x9ys, 2s-+-5-1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl-2-dimethylamino tetralin, 2s-n,n-dimethyl-5-1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
Clé InChI BTTOYOKCLDAHHO-HNNXBMFYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)C2=C3CCC(CC3=CC=C2)N(C)C
Nom IUPAC (2S)-N,N-diméthyl-5-(1,3,5-triméthylpyrazol-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydronaphthalen-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 283.419
CID PubChem 23642275
Poids de la formule 283.41
Forme physique Huile