Learn More
RETSCH Dispositifs de serrage AS 200 Comfort
Code produit 10330822 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Tamisage humide
Tamisage à sec
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) unitSize
10330822 Tamisage humide 1 pièce
10379941 Tamisage à sec 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10330822 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 32.662.0006
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couvercle de fixation pour tamiseuse AS
• Choisissez le couvercle à fixation rapide pour un serrage maximum et une diminution importante du niveau sonore. Tous les couvercles sont
• Les couvercles pour tamisage à sec sont munis d'un hublot plexi sauf le couvercle plat 26796
• Les couvercles pour tamisage humide sont équipés d'une buse répartissant l'eau sur la totalité de la surface du tamis. (sur demande pour tamis φ 315mm)
• Couvercle pour tamis φ 100/150/200/203mm
• Pour tamisage humide
• Inclus avec tiges de guidage et dispositif de fermeture rapide
Spécification
Type de produit Dispositifs de serrage
Diamètre (métrique) 100, 150, 200, 203 mm
À utiliser avec (application) Tamisage humide
À utiliser avec (équipement) Agitateur à tamiseuse AS 200
Quantité d’emballage 1 de chaque