Learn More
RETSCH Dispositifs de serrage AS 200 Standard
Code produit 10789902 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Tamisage humide
Tamisage à sec
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
10789902 Tamisage humide 1 pièce
10136791 Tamisage à sec 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10789902 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 32.662.0007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1092.00€
    928.55€ / 1 pièces
    Économisez 163.45€
    14% de réduction
Expédition estimée: 02-04-2027
Spécification
Type de produit Dispositifs de serrage
Diamètre (métrique) 100, 150, 200, 203 mm
À utiliser avec (application) Tamisage humide
À utiliser avec (équipement) Agitateur à tamiseuse AS 200
Quantité d’emballage 1 de chaque