Learn More
IKA™ Accessoire universel modèle AS 4000.1
Code produit 10688923 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
480 x 500 x 120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
10688923 480 x 500 x 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10688923 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0008022200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plateformes pour KS4000i
• Plateforme à rouleaux coulissants
• Support universel à revêtement antidérapant livré avec 6 rouleaux coulissants réglables sur 2 niveaux de hauteur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Support universel
Dimensions (L x l x H) 480 x 500 x 120 mm
À utiliser avec (application) Différents types de récipients, des rouleaux de serrage variables à l'infini permettent une adaptation universelle aux récipients