Learn More
AS1517499, MedChemExpress
Code produit 16479656
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479656 50 mg
16435837 5 mg
16432626 25 mg
16403108 10 mg
16474396 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16479656 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100614
MedChemExpress AS1517499 is a potent and brain-permeable STAT6 phosphorylation inhibitor with an IC50 of 21 nM.
AS1517499 is a potent and brain-permeable STAT6 phosphorylation inhibitor with an IC50 of 21 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau AS1517499
CAS 919486-40-1
Couleur Light Nude
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H20ClN5O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (87.97 mM)
SMILES O=C(C1=CN=C(NCCC2=CC=C(O)C(Cl)=C2)N=C1NCC3=CC=CC=C3)N
Poids moléculaire (g/mol) 397.86
Poids de la formule 397.86
Pourcentage de pureté 98.1%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation