Learn More
Thermo Scientific™ Test rapide antigène ASAPath™ COVID-19 (CE-IVD)
Code produit 17286053 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
10 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17286053 1 kit 10 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17286053 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 10028730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Obtenez rapidement les résultats des tests COVID-19 grâce au test rapide antigène COVID-19 facile à utiliser et jetable Thermo Scientific ASAPath.
Obtenez les résultats du test COVID-19 en 30 minutes grâce au test rapide antigène jetable et facile à utiliser Thermo Scientific™ ASApath™ COVID-19. Ce test est un immunodosage qualitatif à flux latéral destiné à détecter la protéine nucléocapside du virus SARS-CoV-2, qui provoque le COVID-19, dans des échantillons d’écouvillons nasaux provenant d’individus symptomatiques soupçonnés de COVID-19 par un professionnel de la santé, ou de personnes avec ou sans symptômes ou d’autres raisons épidémiologiques pour suspecter l’infection par COVID-19.
  • Test d’antigène rapide pour COVID-19
  • Détectez l’échantillon d’écouvillons nasaux
  • Le kit contient 10 jeux de tests
  • Prélèvement facile d’échantillons d’écouvillons nasaux
  • Le test peut être effectué par une seule personne
  • Résultats en 30 minutes
  • Résultats faciles à lire
  • Aucun lecteur spécial nécessaire
  • Pool d’anticorps ciblant plusieurs régions protéiques virales pour la détection des variants
  • Dispositif jetable à usage unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description Test rapide antigène ASAPath™ COVID-19 (CE-IVD)
Comprend One kit contains ten (10) Antigen Rapid Tests, each of which includes cassette, swab, extraction tube, dropper cap, and tube stand
Quantité 1 kit
compliance-icons
Identifiant produit
  • X10 ASAPath Covid-19 Antigen Rapid Test
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecan-1-yl(trimethyl)ammonium chloride
Le produit est homologué CE mais pas 510(k), ni autorisé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis et n’est pas encore disponible pour la vente aux États-Unis. La disponibilité du produit dans chaque pays dépend du statut d’autorisation de mise sur le marché réglementaire local.