Learn More
Asapiprant, MedChemExpress
Code produit 16463207
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463207 50 mg
16447176 100 mg
16439717 5 mg
16437188 10 mg
16411649 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16463207 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16763
MedChemExpress Asapiprant is a potent and selective DP1 receptor antagonist with a Ki of 0.44 nM.
Asapiprant is a potent and selective DP1 receptor antagonist with a Ki of 0.44 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Asapiprant
CAS 932372-01-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H27N3O7S
Quantité 50 mg
Synonyme S-555739
Informations sur la solubilité DMSO : 11.11 mg/mL (22.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)COC1=CC(N2CCN(S(=O)(C3=CC=C(OC(C)C)C=C3)=O)CC2)=CC=C1C4=NC=CO4
Poids moléculaire (g/mol) 501.55
Poids de la formule 501.55
Pourcentage de pureté 99.4%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation