Learn More
Asatone, MedChemExpress
Code produit 16492599
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492599 1 mg
16491758 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16492599 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN6826
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Asatone is an active component isolated from Radix et Rhizoma Asari, with anti-inflammatory effect via activation of NF-κB and donwn regulation of p-MAPK (ERK, JNK and p38) pathways.
Asatone is an active component isolated from Radix et Rhizoma Asari, with anti-inflammatory effect via activation of NF-κB and donwn regulation of p-MAPK (ERK, JNK and p38) pathways.
Spécification
Nom chimique ou matériau Asatone
CAS 38451-63-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H32O8
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (222.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(OC)(OC)[C@@]2([H])[C@@](C(OC)(OC)C3=O)([H])C(CC=C)=C[C@@]3(OC)[C@@]2(CC=C)C=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 448.51
Poids de la formule 448.51
Pourcentage de pureté 99.88%
Qualité Research
Forme physique Crystals
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation