Learn More
Ascarite(II), absorbant de CO2, maillage 8 à 20, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10092680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10092680 500 g 500g
10617504 100 g 100g
15214684 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10092680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00€
    335.65€ / 500g
    Économisez 71.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 81133-20-2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorption de gaz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 8 to 20 mesh
Note relative au nom 8- to 20-mesh
Couleur Marron
Forme physique Granulaire
CAS 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9
Quantité 500 g
Numéro MDL MFCD00132264
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie Particle size analysis: 8 to 20 mesh
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ascarite(II)Ò, CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide