Learn More
Ascomycin, MedChemExpress
Code produit 16495748
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495748 10 mg
16491907 50 mg
16466226 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16495748 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13557
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Ascomycin (Immunomycin; FR-900520; FK520) is an ethyl analog of Tacrolimus (FK506) with strong immunosuppressant properties. Ascomycin is also a macrocyclic polyketide antibiotic with multiple biological activities such as anti-malarial, anti-fungal and anti-spasmodic. Ascomycin prevents graft rejection and has potential for varying skin ailments research.
Ascomycin (Immunomycin
Spécification
Nom chimique ou matériau Ascomycin
Forme physique Powder
CAS 104987-12-4
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C43H69NO12
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Immunomycin FR-900520 FK520
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 39 mg/mL (49.24 mM)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@H](O)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O
Poids moléculaire (g/mol) 792.01
Poids de la formule 792.01
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research