Learn More
Acide ascorbique, qualité réactif ACS, Ricca Chemical
Code produit 31750975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31750975 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31750975 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCA0750100B1
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Conditionnement Bouteille blanche poly à large bouche
Formule moléculaire C6H8O6
Numéro MDL MFCD00064328
Quantité 100 g
Synonyme l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
Clé InChI CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Nom IUPAC (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
CID PubChem 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Pourcentage de pureté Min. 99 %
Qualité ACS
Forme physique Cristaux ou poudre