Learn More
Asenapine N-Oxyde, TRC
Code produit 30134238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134238 2.5 mg 2.50mg
30134701 10 mg 10mg
30006373 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134238 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7880102.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128949-51-9
Formule moléculaire C17 H16 Cl N O2
Poids moléculaire (g/mol) 301.77
Synonyme (3aR-trans)-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole 2-Oxide;
Nom IUPAC (2R,6R)-9-chloro-4-méthyl-4-oxydo-13-oxa-4-azoniatétracyclo[12.4.0.02,6.07,12]octadeca-1(18),7(12),8,10,14,16-hexaène
SMILES C[N+]1([O-])CC2C(C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Asenapine N-oxide
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H16ClNO2/c1-19(20)9-14-12-4-2-3-5-16(12)21-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3
Poids de la formule 301.087