Learn More
CPC AseptiQuik Déconnexion G
Code produit 30968711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tuyau cannelé:
1/2 in
1/4 in.
3/8 in
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tuyau cannelé
30968711 3/8 in
30968816 1/2 in
30968747 1/4 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30968711 Fournisseur CPC Code fournisseur AQGDC17006
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le AseptiQuik™ Le connecteur de la série G DC est un connecteur tout-en-un, sans genre et à usage unique, offrant à la fois une connexion stérile et une déconnexion stérile. Grâce à ce connecteur, les fabricants peuvent réaliser des connexions stériles rapides et faciles, même dans des environnements non stériles.
Le AseptiQuik™ Le connecteur de la série G DC est la première technologie de connexion tout-en-un, non genrée et à usage unique à offrir à la fois une connexion stérile et une déconnexion stérile. Avec le AseptiQuik Grâce au connecteur G DC, les fabricants peuvent réaliser des connexions stériles rapides et faciles, même dans des environnements non stériles.
Le design intuitif Flip - Click - Pull du AseptiQuik Le connecteur G DC permet aux utilisateurs de transférer facilement des supports avec moins de risques d'erreur de l'opérateur. Une fois le transfert terminé, une simple déconnexion en deux étapes maintient la stérilité du milieu en empêchant les organismes extérieurs de pénétrer dans le circuit du milieu.
La conception robuste du connecteur et ses vannes d'arrêt automatiques garantissent des performances fiables sans nécessiter de colliers de serrage, de fixations ou de soudeuses de tubes.
  • Finition : Blanc moulé
  • Plage de pression : 0 à 60 psi ; Jusqu'à 75 psi pendant 48 heures
  • Plage de température : 34 °F à 104 °F (1 °C à 40 °C)
  • Options d'étanchéité : Silicone, vulcanisé au platine, USP Classe VI, ADCF
  • Ressort de soupape : Alliage C-276
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Polycarbonate
Stérilité Non stérile
Tuyau cannelé 3/8 in
Couleur Blanc, Bleu
Type de produit Tuyau à connexion rapide