Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ Raccords sanitaires à déconnexion rapide sans genre à haut débit, adaptateur sanitaire
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Fabriqué dans un ISO Salle blanche certifiée classe 7 pour minimiser la contamination par les polluants. Sa conception simple (retourner, cliquer et tirer) minimise les erreurs de l'opérateur. Créez des connexions stériles rapides et faciles, même dans des environnements non stériles. Grand diamètre interne pour un transfert de fluide rapide et efficace. Sa construction robuste assure un transfert de fluide fiable et reproductible. diamètre nominal du passage d'écoulement : 1 in
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Code couleur | White with White Pull Tab |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 1 °C |
| Port de sortie | Desconexión rápida x Sanitaria |
| Forme | Structuré |
| Comprend | 1-1/2 in. Sanitary Clamp Size |
| Matériau (joint) | Silicone durci au platine |
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.