Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ Raccords rapides sans genre à faible débit, MPC Insérer
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Fabriqué dans un ISO Salle blanche certifiée classe 7 pour minimiser la contamination par les polluants. Sa conception simple (retourner, cliquer et tirer) minimise les erreurs de l'opérateur. Créez des connexions stériles rapides et faciles, même dans des environnements non stériles. Spécialement conçu pour les applications de transfert de fluides à faible volume. Sa construction robuste assure un transfert de fluide fiable et reproductible. Raccordez les corps de couplage femelles à déconnexion rapide de la série MPC. diamètre nominal du passage d'écoulement : 0,25 in
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Matériau | Polycarbonate à haute température |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 1 °C |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Port de sortie | Déconnexion rapide x MPC Insert |
| Méthode de stérilisation | Irradiación gamma hasta 50 kGy |
| Forme | Structuré |
| Matériau (joint) | Silicone durci au platine |
| Couleur | Blanc avec languette blanche |