Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ Raccords rapides sans genre à faible débit, adaptateur sanitaire, polycarbonate haute température
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Une assistance technique gratuite est disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application. Fabriqué dans un ISO Salle blanche certifiée classe 7 pour minimiser la contamination par les polluants. Sa conception simple (retourner, cliquer et tirer) minimise les erreurs de l'opérateur. Créez des connexions stériles rapides et faciles, même dans des environnements non stériles. Spécialement conçu pour les applications de transfert de fluides à faible volume. Sa construction robuste assure un transfert de fluide fiable et reproductible. Stériliser à l'autoclave jusqu'à 130 °C (266 °F). diamètre nominal du passage d'écoulement : 0,25 in
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 1 °C |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Port de sortie | Desconexión rápida x Sanitaria |
| Méthode de stérilisation | Irradiación gamma hasta 50 kGy |
| Forme | Structuré |
| Comprend | 0,75 po Taille de la pince sanitaire |
| Matériau (joint) | Silicone durci au platine |
| Couleur | Blanc avec languette bleue |