Learn More
Ashcroft Manomètre utilitaire, connexion arrière
Product Code. 12167750 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Taille du cadran (impériale):
1,5 in
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Taille du cadran (impériale) Unit Size
12167750 1,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12167750 Supplier Ashcroft Supplier No. 6800202
Expédition estimée: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce manomètre utilitaire est idéal pour mesurer la pression de l'eau, de l'huile hydraulique ou du gaz.
  • L'indication du zéro exact permet d'identifier les jauges —endommagées, ce qui accroît la sécurité et garantit la précision.
  • Les manomètres comprennent une douille en laiton, un tube de Bourdon en bronze phosphoreux soudé à l'étain, un boîtier en acier peint et une lentille en polycarbonate.
Specifications
Certifications/Conformité ANSI / ASME de grade B
Taille du cadran (impériale) 1,5 in
Taille du cadran (métrique) 38.1 mm
Comprend Douille, tube de Bourdon, étui, lentille
Matériau Acier, polycarbonate, laiton, bronze phosphoreux
Précision ±3-2 à 3 %
Type d’affichage Analogique
Gamme de pression 0 à 30 psi
Type de produit Jauge commerciale / industrielle