Learn More
Ashcroft Manomètre utilitaire, connexion inférieure
Code produit 13489886 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du cadran (impériale):
2,5 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du cadran (impériale) Conditionnement
13489886 2,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13489886 Fournisseur Ashcroft Code fournisseur 6800402
Expédition estimée: 30-12-2026
Ce manomètre utilitaire est idéal pour mesurer la pression de l'eau, de l'huile hydraulique ou du gaz.
  • L'indication du zéro exact permet d'identifier les jauges —endommagées, ce qui accroît la sécurité et garantit la précision.
  • Les manomètres comprennent une douille en laiton, un tube de Bourdon en bronze phosphoreux soudé à l'étain, un boîtier en acier peint et une lentille en polycarbonate.
Spécification
Certifications/Conformité ANSI / ASME de grade B
Taille du cadran (impériale) 2,5 in
Taille du cadran (métrique) 63.5 mm
Comprend Douille, tube de Bourdon, étui, lentille
Matériau Acier, polycarbonate, laiton, bronze phosphoreux
Précision ±3-2 à 3 %
Type d’affichage Analogique
Gamme de pression 0 à 30 psi
Type de produit Jauge commerciale / industrielle