Description
- Température max. : 1100°C
- Chauffage des quatre côtés
- Plaques chauffantes en céramique dotées d’un élément chauffant intégré, protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
- Échange d’air supérieur à 6 fois par minute
- Uniformité de la température grâce au préchauffage de l’air entrant
- Isolation en matériau fibreux non classifié
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Porte à battant (L) utilisable comme support de travail
- Boîtier à enveloppe double pour maintenir des températures externes basses et la stabilité
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
- Limiteur de surchauffe avec température de coupure réglable de classe de protection thermique 2 conformément à la norme EN 60519-2 pour protéger le four et la charge
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | C450 |
| Capacité (métrique) | 9 l |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 240 x 230 x 170 mm |
| Largeur (métrique) | 415 mm |
| Hauteur (métrique) | 845 mm |
| Profondeur (métrique) | 485 mm |
| Alimentation électrique | 1-Phase |
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?