Learn More
Nabertherm™ Four à incinération L 40/11 BO
Code produit 17367919 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17367919 40 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17367919 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur LB401K1ON1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17205.00€
    15400.00€ / 1 pièces
    Économisez 1805.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécialement conçu pour les processus nécessitant l’incinération de grandes quantités d’échantillons.Idéal pour les applications telles que l’incinération des aliments, le nettoyage thermique des outils moulés par injection ou la détermination de la perte
  • La fermeture assistée de la porte du four (porte à clapet) avec verrouillage mécanique empêche toute ouverture accidentelle.
  • Plaques chauffantes en céramique avec fil chauffant intégré
  • Le bac collecteur en acier protège l’isolation inférieure
  • L’air d’admission est préchauffé par la plaque chauffante inférieure
  • Le ventilateur de gaz d’échappement extrait les gaz de combustion du four et alimente simultanément le four en air frais pour que l’oxygène soit toujours disponible en quantité suffisante pour le processus d’incinération
  • Limiteur de surtempérature avec température de coupure réglable pour protéger le four et la charge
  • Contrôleur C550 (10 programmes chacun des 20 segments), d’autres contrôleurs sont disponibles
  • Tmax : 600 °C (procédé d’incinération), 1100 °C (procédé ultérieur)
  • Le contrôle de la température de la post-combustion peut être réglé jusqu’à 850 °C.
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Type de contrôleur C550
Capacité (métrique) 40 L
max. (métrique) 600°C (procédé d’incinération), 1 100°C (procédé ultérieur)
Type Four
Modèle Porte battante
Dimensions (P x l x H) intérieures 490 x 320 x 250 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 825 x 530 x 800 mm
Poids (métrique) 110 kg
Alimentation électrique 3 phases
Tension 400 V
Puissance 11,5 kW
Fréquence 50/60 Hz