Learn More
Nabertherm™ Four d’incinération avec porte à guillotine
Pour l’incinération en laboratoire.
Marque:  Nabertherm™ LV152H1RN1
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 60.00000kg
Code produit. 15549582
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Température max. : 1100°C
  • Chauffage des quatre côtés
  • Plaques chauffantes en céramique dotées d’un élément chauffant intégré, protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
  • Échange d’air supérieur à 6 fois par minute
  • Uniformité de la température grâce au préchauffage de l’air entrant
  • Isolation en matériau fibreux non classifié
  • Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
  • Porte à guillotine (LVT) avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
Spécification
Spécification
B410
340 x 230 x 170 mm
845 mm
1-Phase
15 L
415 mm
585 mm