Learn More
Nabertherm™ Incinérateurs avec nettoyage des gaz d’échappement intégré
Code produit 17347919 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
24 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17347919 9 L 1 pièce
17357919 24 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17347919 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur LB091K1ON1
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’incinérateur BO est spécialement conçu pour les procédés dans lesquels de plus grandes quantités d’échantillons doivent être incinérées.
  • Température maximale de 600 °C pour le processus d'incinération
  • Température maximale de 1100 °C pour le processus suivant
  • Chauffage à trois côtés (parois latérales et fond)
  • Plaques chauffantes en céramique avec fil chauffant intégré
  • Le bac collecteur en acier protège l’isolation inférieure
  • Fermeture assistée par ressort de la porte du four (porte à clapet) avec verrouillage mécanique pour prévenir toute ouverture accidentelle
  • Postcombustion thermocatalytique intégrée au canal d'échappement, jusqu'à 600 °C °en fonctionnement
  • La température de postcombustion peut être réglée jusqu'à 850 °C.
  • Contrôle de l’air d’échappement surveillé
  • Air d’admission préchauffé par la plaque chauffante inférieure
  • Limiteur de surchauffe avec température de coupure réglable comme limiteur de température pour protéger le four et la charge
Spécification
Type de contrôleur C550
Capacité (métrique) 9 L
max. (métrique) 1100°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 240 x 230 x 170 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 575 x 415 x 750 mm
Tension 400 V
Puissance 7000 W