Learn More
Nabertherm™ Incinérateurs avec nettoyage des gaz d’échappement intégré
Code produit 17357919 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
24 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17357919 24 L 1 pièce
17347919 9 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17357919 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur LB241K1ON1
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’incinérateur BO est spécialement conçu pour les procédés dans lesquels de plus grandes quantités d’échantillons doivent être incinérées.
  • Température maximale de 600 °C pour le processus d’incinération
  • Température maximale de 1 100 °C pour le processus suivant
  • Chauffage à trois côtés (parois latérales et fond)
  • Plaques chauffantes en céramique avec fil chauffant intégré
  • Le bac collecteur en acier protège l’isolation inférieure
  • Fermeture assistée par ressort de la porte du four (porte à clapet) avec verrouillage mécanique pour prévenir toute ouverture accidentelle
  • Post-combustion thermique/catalytique, intégrée dans la chaîne d’échappement, jusqu’à 600 °C en fonctionnement
  • Le contrôle de la température de la post-combustion peut être réglé jusqu’à 850 °C.
  • Contrôle de l’air d’échappement surveillé
  • Air d’admission préchauffé par la plaque chauffante inférieure
  • Limiteur de surchauffe avec température de coupure réglable comme limiteur de température pour protéger le four et la charge
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Type de contrôleur C550
Capacité (métrique) 24 L
max. (métrique) 1100°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 340 x 280 x 250 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 675 x 490 x 800 mm
Tension 400 V
Puissance 9000 W