Learn More
Asivatrep, MedChemExpress
Code produit p-200099734
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485338 10 mg
16458057 5 mg
16451537 50 mg
16445976 100 mg
16441299 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16485338 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12777
MedChemExpress Asivatrep (PAC-14028) is a potent and selective transient receptor potential vanilloid type I (TRPV1) antagonist.
Asivatrep (PAC-14028) is a potent and selective transient receptor potential vanilloid type I (TRPV1) antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Asivatrep
CAS 1005168-10-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H22F5N3O3S
Quantité 10 mg
Synonyme PAC-14028
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (101.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](C1=CC(F)=C(NS(=O)(C)=O)C(F)=C1)C)/C=C/C2=CC=C(C(F)(F)F)N=C2CCC
Poids moléculaire (g/mol) 491.47
Poids de la formule 491.47
Pourcentage de pureté 95.14%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation